Benzethoniumchlorid, wasserfrei ≥95%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hyamine® 1622

21798.235EA 313 EUR
21798.235
Benzethoniumchlorid, wasserfrei ≥95%, TECHNICAL
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molecular Weight: 448.09 g/mol
Schmelzpunkt: 164…166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011742
CAS-Nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR