Benzotriazol ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol

21841.292EA 326 EUR
21841.292
Benzotriazol ≥98%, TECHNICAL
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 170 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR