Benzylbenzoat 99,0-100,5% Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Benzoesäurebenzylester

21858.368EA 0 EUR
21858.368
Benzylbenzoat 99,0-100,5% Ph. Eur.
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17…20 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 158 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003075
CAS-Nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.0 to 100.5 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification A Passes test
Acidity Passes test
Relative density 1.118 to 1.122
Refractive index (20°C) 1.568 to 1.570
Solidification point Min. 17.0 °C
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR