Bismut(III)nitrat Pentahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Bismuttrinitrat Pentahydrat
21932.263EA 506 EUR
21932.263
Bismut(III)nitrat Pentahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Bismut(III)nitrat Pentahydrat
Formel: Bi(NO₃)₃·5H₂O
Molecular Weight: 485,07 g/mol
Siedepunkt: 75…80 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 2,736 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149157
CAS-Nummer: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Alkali and alkaline-earths (as SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %