Benzoylchlorid 99%, AcroSeal®, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Benzoesäurechlorid
220271000
220271000.EA 74 EUR
220271000.
Benzoylchlorid 99%, AcroSeal®, rein
Benzoylchlorid
Formel: C₇H₅ClO
Molecular Weight: 140.57 g/mol
Siedepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.21 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000653
CAS-Nummer: 98-88-4
UN: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01113
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤40 APHA