Natriumbromid ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Bromnatrium
220345-12KG
220345-12KGEA 618.63 EUR
220345-12KG
Natriumbromid ≥99%, Reagenzqualität
Natriumbromid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: NaBr
Siedepunkt: 1,393 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 750 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003475
CAS-Nummer: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay of Br 76.8 - 78.4 %