Dimethylmalonat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,3-Propanedioic acid dimethyl ester, Malonic acid dimethyl ester
220700010
220702500
220700051
220700010.EA
112
EUR
220700010.
220702500.
220700051.
Dimethylmalonat 99+%
Dimethylmalonat
Formel:
C₅H₈O₄ Molecular Weight: 132.12 g/mol Siedepunkt: 180…181 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –62 °C Dichte: 1.156 g/cm³ Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008460 CAS-Nummer: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Free acid | ≤0.1 % (as malonic acid) |