tert-Butylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 2-Aminoisobutan

22075.187EA 0 EUR
22075.187
tert-Butylamin ≥98%, GPR RECTAPUR®
tert-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73,14 g/mol
Siedepunkt: 44,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 0,6965 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008050
CAS-Nummer: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01544

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.69 - 0.7
Water Max. 1 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR