Butylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Essigsäurebutylester

22081.326EA 116 EUR
22081.326 22081.361 22081.463
Butylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009445
CAS-Nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Boiling point 124 - 128 °C
Density (20/4) 0.874 - 0.884


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR