Biuret-Reagenz Lösung für Protein (gesamt) in Serum oder Plasma
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
220947SEA
141
EUR
220947S
Biuret-Reagenz Lösung für Protein (gesamt) in Serum oder Plasma
Biuret-Reagenz Lösung
pro Liter:
3 g Kupfersulfat CuSO4·5H2O
5,0 g Kaliumiodid KI
9,0 g Kaliumnatriumtatrat KNaC4H4O6·4H2O
8 g Natriumhydroxid NaOH
1,4 ml Netzmittel ARW-7
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
3266 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Suitability | Passes test |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...