Industrie-Trichter, Azlon®
Lieferant: SciLabware
FWC102 FWC106 FWC110 FWC116 FWC108 FWC104 FWC112 FWC118 FWC114
221-0037EA 23 EUR
221-0037 221-0039 221-0041 221-0044 221-0040 221-0038 221-0042 221-0045 221-0168
Industrie-Trichter, Azlon®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Unzerbrechlich, starr
  • Gerader oberer Rand zur Vermeidung von Verschütten
Mit glatten Innenwänden. Robust und stark. Universaltrichter für die vielfältigsten Anwendungen. Aufhängeöse für einfache Aufbewahrung.