Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Lieferant: VITLAB
70894 71194
221-0160EA 2.8 EUR
221-0160 221-0163
Pulvertrichter mit kurzem, weitem Stiel
Trichter Pulvertrichter
PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.