VWR®, Trichter mit Kurzem Stiel
Lieferant: VWR Collection
221-0175EA 26.3 EUR
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Trichter mit Kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit glatten Innenwänden.
Standards: ISO 4798.