Sicherheitstrichter mit Deckel, "MARCO" V2.0, elektrisch ableitfähig
Lieferant: S.C.A.T.
317637 317651 318960 318961 318962 318964 318980 318981 318983 318984 318985 318988 306980 318630
221-0296EA 259 EUR
221-0296 SCTV317651 221-0299 221-0300 221-0301 SCTV318964 SCTV318980 SCTV318981 221-0302 SCTV318984 SCTV318985 SCTV318988 SCTV306980 SCTV318630
Sicherheitstrichter mit Deckel, "MARCO" V2.0, elektrisch ableitfähig
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Die S.C.A.T. "MARCO" V2.0 Sicherheitstrichter können sicher verschlossen werden und die Gefahr einer Entzündung vermeiden.
  • Der Sicherheits-Deckeltrichter MARCO" V2.0 ist ein moderner Deckeltrichter aus hochwertigem HDPE mit extrem hoher Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele Chemikalien
  • Der integrierte Griffrand am Kugeltrichter-Deckel erhöht die Griffigkeit, ohne den Deckel berühren zu müssen
  • Der innovative Deckel mit integriertem Dichtungsring verschließt den Trichterrand und verhindert den Austritt von explosiven oder gesundheitsgefährdenden Gasen
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable