Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: KARTELL
172 173 174 175 176 177 178 4171 4179
221-1521EA 4.6 EUR
221-1521 221-1522 221-1523 221-1524 221-1525 221-0080 221-0081 221-1263 221-0082
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
HDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit erhöhtem Rand zur Vermeidung von Überfluss
  • Außenrippen für den ungehinderten Abzug der Luft beim Filtrieren
Mit glatten Innenwänden. Robust und stark. Universaltrichter für die vielfältigsten Anwendungen. Hängeösen zur einfacheren Lagerung.