Dibutylphthalat ≥99%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

22111.296EA 29.1 EUR
22111.296 22111.365
Dibutylphthalat ≥99%, TECHNICAL
Dibutylphthalat
Formel: C₁₆H₂₂O₄
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 171 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009441
CAS-Nummer: 84-74-2
EINECS: 201-557-4
UN: 3082
ADR: 9,III
REACH: 01-2119493042-44
Merck Index: 13,01586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dd0889645c3647a1b051c82c9c74ea035c4e295&vid=561e5c60f906bd1eb64b32466d8325825293fda4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.003 meq/g
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR