Ethylenglycolmonobutylether ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Butylglycol, Ethylenglycolmonobutylether
22122.363EA 102 EUR
22122.363
Ethylenglycolmonobutylether ≥99%, TECHNICAL
Ethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002884
CAS-Nummer: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119475108-36
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5a9d2c527d0c167d2248d1936e2d1bd4aeab7a&vid=75260b2608ddc5eb29642178ab193fbcaf54198d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %