Zellulose, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Zellulose

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

22182-1KG
22182-1KGEA 301 EUR
22182-1KG
Zellulose, Supelco®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=900433c25f460a85943f25251a7713405f9bb74e&vid=3f6ed2b4d79361c44b9bf3fdaba932e624a3c344&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR