Essigsäure 99.8% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
222140010
222140025
222140200
222142500
222140050
222140010.EA
56.6
EUR
222140010.
222140025.
222140200.
222142500.
222140050.
Essigsäure 99.8% zur Analyse
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Siedepunkt: 117…118 °C (760 mmHg) Dichte: 1,048 g/cm³ Flammpunkt: 40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II REACH: 01-2119475328-30 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Titration with NaOH | ≥99.8 % |
Dilution test | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.5 ppm |
Acetic anhydride (C4H6O3) | ≤0.01 % |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |