Magnesiumperchlorat ≥85% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
222283-500G
222283-500GEA 384.63 EUR
222283-500G
Magnesiumperchlorat ≥85% ACS, Fluka™
Magnesiumperchlorat
Formel: Cl₂MgO₈
Dichte: 2,21 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011102
CAS-Nummer: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay of Mg Min. 10.0 %
Loss on drying (190°C) Max. 8 %
Titrable Acid Max. 0.005 meq/g
Titrable Base Max. 0.025 meq/g
Water absorbing capacity Min. 25 %