di-Lithiumtetraborat ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) PPA

Lieferant: Honeywell Chemicals

222534-1KG 222534-250G
222534-1KGEA 479.98 EUR
222534-1KG 222534-250G
di-Lithiumtetraborat ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) PPA
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Schmelzpunkt: 760…880 °C
Dichte: 0,25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00011083
CAS-Nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Loss on ignition (800 °C, 1 h) Max. 1.00 %
Grain dissipation (medium value) Max. 500 µm
Metal trace analysis (ICP) Max. 1000 ppm
Boron (B) Min. 25.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR