Calciumacetat xHydrat ≥93,5% (Trockenmasse) analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Calciumdi(acetat) Hydrat, Essigsäure Calciumsalz Hydrat, Calciumacetat Hydrat
22268.264EA 56.2 EUR
22268.264
Calciumacetat xHydrat ≥93,5% (Trockenmasse) analytisches Reagens
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Molecular Weight: 176,18 g/mol
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) Min. 93.5 %
pH (20°C; 5 %) 7.5 - 9.0
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 %
Na (Sodium) Max. 0.1 %