Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat ≥98,0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Cer(IV)ammoniumsulfat Dihydrat, tetra-Ammoniumcertetrakis(sulfat) Dihydrat
22269-100G
22269-500G
22269-100GEA
177.31
EUR
22269-100G
22269-500G
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat ≥98,0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat
Formel:
(NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O Molecular Weight: 632.55 g/mol Schmelzpunkt: 130 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149417 CAS-Nummer: 10378-47-9 EINECS: 231-567-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Iodometric) | 98.0 - 102.0 % |
Insoluble in acid | Max. 0.05 % |
Iron (Fe) | Max. 100 ppm |
Phosphate (PO₄) | Max. 300 ppm |