Calciumcarbonat ≥95%, Pulver, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Marmor

22290.363EA 337 EUR
22290.363
Calciumcarbonat ≥95%, Pulver, TECHNICAL
Calciumcarbonat
Formel: CaCO₃
Molecular Weight: 100,09 g/mol
Schmelzpunkt: 825 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010906
CAS-Nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
Merck Index: 13,01658

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR