Calciumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®, gefällt
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Marmor
22296.294EA
83.2
EUR
22296.294
Calciumcarbonat ≥99%, GPR RECTAPUR®, gefällt
Calciumcarbonat
- White odorless powder
- Nearly insoluble in water and alcohol
- Soluble in acetic acid, hydrochloric acid and nitric acid
- Median particle size d50 1.0 µm
Formel:
CaCO₃ Molecular Weight: 100,09 g/mol Schmelzpunkt: 825 °C Dichte: 2,71 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010906 CAS-Nummer: 471-34-1 EINECS: 207-439-9 REACH: 01-2119486795-18 Merck Index: 13,01658 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.03 % |
SO4 (Sulfat) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 0.03 % |