Abfüllpumpen, handbetrieben, OTAL®
Lieferant: BURKLE
5005-1200 5005-1800 5005-3000 5005-4000 5005-6000 5005-1000 5005-1500 5005-7000
223-0006EA 85.15 EUR
223-0006 223-1112 223-1115 223-0061 223-0060 223-1130 223-1113 223-1000
Abfüllpumpen, handbetrieben, OTAL®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Handpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Handpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden.
  • Particularly compact, space-saving hand pump
  • Good pump capacity
  • With universal bungs made of soft PVC, for container openings of 30 to 70 mm Ø
OTAL® Handpumpe PP
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PP, beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger.
OTAL® Handpumpe PVDF
OTAL® Handpumpe mit Förderrohren aus PVDF, speziell für Säuren und Laugen,More Product Information