Fasspumpen, Ultrarein
Lieferant: BURKLE
5606-1000 5606-0600 5606-1001 5606-0601 5606-0400 5606-0401
223-0038EA 662.85 EUR
223-0038 223-0094 223-0096 233-0121 223-0119 223-0120
Fasspumpen, Ultrarein
Pumpen Fass/Transferpumpen
Ideal für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit der mediumsberührten Werkstoffe PTFE und FEP ermöglichen auch die Abfüllung von Flüssigkeiten, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor). Durch den Absperrhahn aus PTFE kann der Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und das Nachtropfen von Flüssigkeiten verhindert werden.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde sind optional erhältlich
  • Stufenlose Verstellung der Pumpen-Eintauchtiefe, dadurch wird gute Restentleerung gewährleistet
PP contact parts and flexible PVC tubing.