Sicherheitsmesser, SECUPRO 625
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
625001.02
223-0111EA 77.2 EUR
223-0111
Sicherheitsmesser, SECUPRO 625
Messer
Trapezklinge, Griff aus Aluminium.
  • Langer, leichtgängiger Hebel mit abgerundetem Griff und Soft-Grip auf dem Messerrücken
  • Lange Klinge eignet sich hervorragend zum Schneiden von bis zu drei Lagen Pappe, Rollenware, Gummi und vielem mehr
  • Einfaches Austauschen der Klinge erfolgt durch die Entnahme an der Vorderseite: Dazu wird lediglich der Knopf für den Klingenwechsel angehoben und der Hebel betätigt
  • Hebel kann gesichert werden, um ein unbeabsichtigtes Auslösen der Klinge zu verhindern
  • Mit vollautomatischem Klingeneinzug: Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge automatisch in das Gehäuse zurück, selbst wenn der Benutzer den Klingenschieber mit dem Daumen gedrückt hält
Dieses hochwertige, ergonomische Zangengriffmesser verfügt über einen Griff aus Aluminium, einen leichtgängigen Hebel zum Auslösen der Klinge, eine besonders große Schnitttiefe und einen vollautomatischen Klingenrückzug. Ideal zum Schneiden von Pappe, Kunststoff, Gummi, Leder, PVC, Teppichen, Textilien und Klebeband.
Standards: GS-geprüft