Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Lieferant: BURKLE
5202-2000 5202-3000 5202-1000
223-1618EA 183.65 EUR
223-1618 223-0097 223-0118
Behälter- und Fasspumpen, PumpMaster
Pumpen Fass/Transferpumpen
Manuelle Verdrängerpumpe zum Befüllen, Entleeren und Umfüllen von Flüssigkeiten zwischen Kanistern und Fässern. Der Überdruck wird mit einem manuellen Kolben erzeugt, der die Flüssigkeit aus dem Behälter befördert. Kleine Flüssigkeitsmengen können auch mit dem Ablasshahn abgelassen werden. Die Pumpe wird mit einem flexiblen Stopfen von variablem Durchmesser angebracht. Spezielle Gewindeadapter sind nicht erforderlich.
  • Passend für Behälteröffnungen mit Durchmessern von 49,5 bis 60 mm
  • Länge des Tauchrohrs 950 mm (das Tauchrohr kann entsprechend
More Product Information