Abfüllpumpen für Fußbetrieb, OTAL®
Lieferant: BURKLE
5000-1500 5000-2200 5000-4016 5000-5018 5000-1800 5000-3012 5000-6000
223-0042EA 105.05 EUR
223-0042 223-1122 223-0004 223-0005 223-1123 223-1124 223-0117
Abfüllpumpen für Fußbetrieb, OTAL®
Pumpen Fass/Transferpumpen
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Fußpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Fußpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden.
  • Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben frei zum Abfüllen
  • Sehr gute Förderleistung durch den großvolumigen Fuß-Tretbalg
  • Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30 – 70 mm Ø
OTAL® Fußpumpe PP
OTAL® Fußpumpe mit Förderrohren aus PP, beständig gegen schwache Säuren, Laugen und Reiniger.
OTAL® Fußpumpe PVDF
OTAL® Fußpumpe mitMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable