Fasspumpen
Lieferant: BURKLE
5600-1251 5600-1252 5600-0501 5600-0502 5600-0651 5600-0652 5600-0801 5600-0802 5600-1002 5600-1001 5600-1501 5600-1502
223-1224EA 209.8 EUR
223-1224 223-1230 223-1220 223-1226 223-1221 223-1227 223-1222 223-1228 223-0077 223-0075 223-0076 223-0078
Fasspumpen
Pumpen Fass/Transferpumpen
Fasspumpen, PP, mit starrem Auslaufbogen oder flexiblem PVC-Auslaufschlauch mit Hahn. Schnelles, einfaches Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit, daher auch zum Abfüllen von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigern geeignet
  • Förderleistung bis ca. 12 L/min
  • Stufenlose Verstellung der Pumpen-Eintauchtiefe gewährleistet gute Restentleerung
  • Der flexible PVC-Auslaufschlauch ist 1,2 m lang
  • Das tief liegende Bodenrückschlagventil sichert eine gute Fass-Restentleerung
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable