Fasspumpe, gasdicht
Lieferant: BURKLE
5610-1030
223-1412EA 326.95 EUR
223-1412
Fasspumpe, gasdicht
Pumpen Fass/Transferpumpen
Diese Fasspumpen verhindern den Austritt von gefährlichen oder gesundheitsgefährdenden Gasen beim Abfüllen von Flüssigkeiten. Die entstehenden Dämpfe werden über die Gaspendelleitung vom Zufüllgebinde ins Abfüllgebinde zurückgeführt. Gasleitung und Flüssigkeitsleitung sind zusätzlich mit Absperrhähnen versehen.
  • Mit Universaladapter für Behälteröffnungen von 34 bis 70 mm
  • Stufenlos ausziehbares Teleskoprohr für Fasstiefen von 400 bis 670 mm
Kontaktteile aus PP, flexibler PVC-Schlauch.