tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat USP

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Calciumcitrat tribasisch Tetrahydrat, di-Citronensäure Tricalciumsalz Tetrahydrat

22335.290EA 0 EUR
22335.290
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat USP
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat
Formel: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Molecular Weight: 570,5 g/mol
MDL: MFCD00150786
CAS-Nummer: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR