Natriumperoxid ≥97%, körnig +140 mesh, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: di-Natriumperoxid
223417-500G
223417-500GEA 411.92 EUR
223417-500G
Natriumperoxid ≥97%, körnig +140 mesh, Reagenzqualität
Natriumperoxid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂O₂
Molecular Weight: 77,98 g/mol
Siedepunkt: Decomposes on heating
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003497
CAS-Nummer: 1313-60-6
EINECS: 215-209-4
UN: 1504
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08728
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Particle Size +140 mesh
Appearance complying
Assay 96.5 - 103.5 %
Grain size > 140 mesh Min. 95 %