Calciumhydroxid ≥96%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
22355.298EA 33.9 EUR
22355.298 22355.367
Calciumhydroxid ≥96%, GPR RECTAPUR®
Calciumhydroxid
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (at filling) Min. 96 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in hydrochloric acid Max. 0.1 %
Not precipitated by (COONH4)2 (as SO4) Max. 2.5 %
Cl (Chloride)
CO3 (as CaCO3) Max. 3 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Fe (Iron) Max. 0.05 %