Calciumnitrat Tetrahydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kalksalpeter
22384.367EA 195 EUR
22384.367
Calciumnitrat Tetrahydrat ≥98%, TECHNICAL
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Molecular Weight: 236,15 g/mol
Schmelzpunkt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %