Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0) 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

223980010 223980050
223980010.EA 117 EUR
223980010. 223980050.
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0) 95%
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0)
Formel: C₇₂H₆₀NiP₄
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010011
CAS-Nummer: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR