Calciumnitrat Tetrahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
22399.290EA 58.6 EUR
22399.290
Calciumnitrat Tetrahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Calciumnitrat Tetrahydrat
Formel: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Schmelzpunkt: ∼42 °C
Dichte: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149604
CAS-Nummer: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm