2,2'-(2,5-Thiendiyl)bis[5-(2-methyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazol] 99% zur Szintillation, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: 2,5-Bis(5-(tert-butyl)benzo[d]oxazol-2-yl)thiophene
223999-5G
223999-5GEA 77 EUR
223999-5G
2,2'-(2,5-Thiendiyl)bis[5-(2-methyl-2-propanyl)-1,3-benzoxazol] 99% zur Szintillation, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
suitable for scintillation
Formel: C₂₆H₂₆N₂O₂S
Molecular Weight: 430,57 g/mol
Schmelzpunkt: 199…201 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005774
CAS-Nummer: 7128-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aac4071276b9baf3cb51b6076c296ab2f6a3f0a0&vid=c499c86c5a9a17f53a6418155f3805fc2e35db5b&prid=web&clid=SAPDAM