tri-Calciumphosphat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Calciumphosphat tribasisch, Calciumphosphat
22417.293EA 0 EUR
22417.293
tri-Calciumphosphat, TECHNICAL
tri-Calciumphosphat
Formel: Ca₃(PO₄)₂
Molecular Weight: 310.18 g/mol
Dichte: 3.14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015984
CAS-Nummer: 7758-87-4
EINECS: 231-840-8
Merck Index: 12,01741