DL-Kampfer, Tabletten, TECHNICAL, raffiniert
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanon, (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon
22478.260EA 0 EUR
22478.260
DL-Kampfer, Tabletten, TECHNICAL, raffiniert
DL-Kampfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼180 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1,III