Cer(IV)sulfat Tetrahydrat ≥98,0% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Cerdisulfat Tetrahydrat
22604.153EA 175 EUR
22604.153
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat ≥98,0% analytisches Reagens
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat
Formel: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Molecular Weight: 404,3 g/mol
Schmelzpunkt: 180…200 °C
Dichte: 3,91 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149427
CAS-Nummer: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,02036
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in diluted H2SO4 Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm