Aktivkohle, Pulver, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
22637.293EA 214 EUR
22637.293 22637.415
Aktivkohle, Pulver, GPR RECTAPUR®
Aktivkohle
Formel: C
Schmelzpunkt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818