Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ≥98% (durch Iodometrie), GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Chloramin T Natriumsalz Trihydrat, Tosylchloramidnatrium Trihydrat, N-Chlor-p-toluolsulfonamid Natriumsalz Trihydrat
22685.265EA 65.6 EUR
22685.265 22685.360 22685.460
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat ≥98% (durch Iodometrie), GPR RECTAPUR®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Molecular Weight: 281.69 g/mol
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149066
CAS-Nummer: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02085
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 98 %
Identification (IR) Passes test
pH (25°C; 5 %) 8.0 - 11.5
Alcohol-insoluble matter ≤ 1.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Residue insoluble in anhydrous ethanol. Max. 2 %