N-Acetyl-5-hydroxytryptamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N-(2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide, N-Acetylserotonin
226930010
226930010.EA 346 EUR
226930010.
N-Acetyl-5-hydroxytryptamin 98%
N-Acetyl-5-hydroxytryptamin
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 218,3 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005656
CAS-Nummer: 1210-83-9
EINECS: 214-916-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 119°C to 123°C
Water ≤1 % (K.F.)