Ersatz-Absperrhahn für Ballon- und Abklärflaschen
Lieferant: KARTELL
375
227-4009EA 13.6 EUR
227-4009
Ersatz-Absperrhahn für Ballon- und Abklärflaschen
HDPE, weiß.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Auslaufsicher
  • Passend zu den Ballon-/Abklärflaschen 216-5744 bis 216-5747
Mit ¾" BSP -Schraubgewinde.