Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

22702.298EA 78.6 EUR
22702.298 22702.323 22702.367 22702.460
Chlorbenzol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Boiling point 131 - 133 °C
Density (20/4) 1.100 - 1.110
Evaporation residue Max. 50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR