Chloroform, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen)
22709.292EA 102 EUR
22709.292
Chloroform, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥99,5% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Chloroform
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Colour value Max. 10 APHA
Acidity Max. 0.0005 %
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Dichloromethane Max. 0.0100 %
Carbon tetrachloride Max. 0.0100 %
Trichloroethene Max. 0.0100 %
1,1,2,2-Tetrachlorethane Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60 APHA
Substances discoloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Free chlorine Max. 0.00003 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm