3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5,6,7-Tetrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
227358-5G
227358-5GEA
601
EUR
227358-5G
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein 95% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulphonephthalein
3,4,5,6-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Dye content 95 %
Formel:
C₁₉HBr₄O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009744 CAS-Nummer: 77172-72-6 |