Ethanolamin, Wasser_0,5 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoethanol, Monoethanolamin
22793.30
22793.30EA 51 EUR
22793.30
Ethanolamin, Wasser_0,5 99
Ethanolamin
Purity: 99% CAS No.: 141-43-5 Molecular Formula: HOCH2CH2NH2 Formula Weight: 61.08 Flash Point: 93°(199°F) Physical Form: Liquid Density: 1.012 Refractive Index: 1.4540 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Odour: Ammonia-like Melting Point: 10° Boiling Point: 169-170° Beilstein Reference: 505944 Merck Reference: 14,3727 UN No.: 2491 MDL No.: MFCD00008183
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 61.08 g/mol
Siedepunkt: 169…170 °C
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1.012
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8 III
Merck Index: 14,3727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM